Drukuj
α-Bromo-4-chlorotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
558958-100G 558958-25G
SIAL558958-100GEA 3780 PLN
SIAL558958-100G SIAL558958-25G
α-Bromo-4-chlorotoluen, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-chlorotoluen
Formuła: C₇H₆BrCl
Temp. Wrzenia: 118…123 °C (19 mmHg)
Temp. topnienia: 48…50 °C
Numer MDL: MFCD00040714
Numer CAS: 622-95-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-760-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II