Drukuj
α-Bromo-3-chlorotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
136727-10G 136727-50G
SIAL136727-10GEA 154 PLN
SIAL136727-10G SIAL136727-50G
α-Bromo-3-chlorotoluen, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-3-chlorotoluen
Formuła: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 238
Temp. topnienia: 17.5
Gęstość: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000597
Numer CAS: 766-80-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-171-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 II