Drukuj
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
326160250 326161000
ACRO326160250EA 481 PLN
ACRO326160250 ACRO326161000
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
Formuła: C₇H₅BrCl₂
Temp. Wrzenia: 115…120 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,65 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041363
Numer CAS: 18880-04-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %