Drukuj
α-Bromo-2-chlorotoulen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
252255-25G 252255-5G
SIAL252255-25GEA 622 PLN
SIAL252255-25G SIAL252255-5G
α-Bromo-2-chlorotoulen, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2-chlorotoulen
Formuła: C₇H₆BrCl
Temp. Wrzenia: 235 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,5897 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000566
Numer CAS: 611-17-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-257-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II