1-Bromo-4-propylobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-Bromophenyl)propane, 1-Bromo-4-n-propylbenzene
H26236.06
H26236.14
H26236.22
H26236.06EA
224
PLN
H26236.06
H26236.14
H26236.22
1-Bromo-4-propylobenzen ≥99%
1-Bromo-4-propylobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 588-93-2
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.09
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.537
Boiling Point: 225°
MDL No.: MFCD00012456
Formuła:
C₉H₁₁Br Temp. Wrzenia: 225 °C Gęstość: 1,286 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012456 Numer CAS: 588-93-2 Numer WE (dawny EINECS): 454-790-0 |