1-Bromo-4-octylbenzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14676.03
A14676.06
A14676.03EA
323
PLN
A14676.03
A14676.06
1-Bromo-4-octylbenzene ≥97%
1-Bromo-4-octylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 51554-93-9
Molecular Formula: C14H21Br
Formula Weight: 269.23
MDL No.: MFCD00038348
Formuła:
C₁₄H₂₁Br Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038348 Numer CAS: 51554-93-9 |