Drukuj
4-Bromotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B82200-100G B82200-500G B82200-5G
SIALB82200-100GEA 204 PLN
SIALB82200-100G SIALB82200-500G SIALB82200-5G
4-Bromotoluen, Sigma-Aldrich®
4-Bromotoluen
Formuła: C₇H₇Br
Temp. Wrzenia: 184 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 24…27 °C
Gęstość: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000109
Numer CAS: 106-38-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-391-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01424