Drukuj
1-Bromo-4-butylobenzen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
320440100 320440500
ACRO320440100EA 173 PLN
ACRO320440100 ACRO320440500
1-Bromo-4-butylobenzen 97%
1-Bromo-4-butylobenzen
Formuła: C₁₀H₁₃Br
Temp. Wrzenia: 243 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: -26 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040934
Numer CAS: 41492-05-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %