Drukuj
4-tert-Butylo-1-bromobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
253928-100G 253928-25G
SIAL253928-100GEA 548 PLN
SIAL253928-100G SIAL253928-25G
4-tert-Butylo-1-bromobenzen, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylo-1-bromobenzen
Formuła: C₁₀H₁₃Br
Temp. Wrzenia: 232 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,2572 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000108
Numer CAS: 3972-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 223-599-2