Drukuj
α,4-Dibromotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
112186-100G 112186-25G
SIAL112186-100GEA 353 PLN
SIAL112186-100G SIAL112186-25G
α,4-Dibromotoluen, Sigma-Aldrich®
α,4-Dibromotoluen
Formuła: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 129…130 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: 60
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000179
Numer CAS: 589-15-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-636-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,01393