Drukuj
3-Bromotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
167215-100G 167215-25G
SIAL167215-100GEA 752 PLN
SIAL167215-100G SIAL167215-25G
3-Bromotoluen, Sigma-Aldrich®
3-Bromotoluen
Formuła: C₇H₇Br
Temp. Wrzenia: 183,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000085
Numer CAS: 591-17-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-702-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,01424