Drukuj
α,3-Dibromotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
187062-25G 187062-5G
SIAL187062-25GEA 248 PLN
SIAL187062-25G SIAL187062-5G
α,3-Dibromotoluen, Sigma-Aldrich®
α,3-Dibromotoluen
Formuła: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 258
Temp. topnienia: 41…44 °C
Gęstość: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000176
Numer CAS: 823-78-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-519-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II