Drukuj
2,5-Dibromotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
250988-25G 250988-5G
SIAL250988-25GEA 279 PLN
SIAL250988-25G SIAL250988-5G
2,5-Dibromotoluen, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromotoluen
Formuła: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 236
Temp. topnienia: 6
Gęstość: 1.8127 g/cm³ (19 °C)
Numer MDL: MFCD00000090
Numer CAS: 615-59-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-437-0