Drukuj
Bromek benzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
B17905-100G B17905-25G B17905-500G
SIALB17905-100GEA 203 PLN
SIALB17905-100G SIALB17905-25G SIALB17905-500G
Bromek benzylu, Sigma-Aldrich®
Formuła: (C₆H₅)CH₂Br
Temp. Wrzenia: 199 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,438 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000172
Numer CAS: 100-39-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-847-3
Jednostka: 1737
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,01130