Drukuj
3-Bromopropylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-phenylpropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
B77207-100G B77207-5G
SIALB77207-100GEA 1080 PLN
SIALB77207-100G SIALB77207-5G
3-Bromopropylobenzen, Sigma-Aldrich®
3-Bromopropylobenzen
Formuła: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 199.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 219
Gęstość: 1.3003 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 101
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000257
Numer CAS: 637-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-294-7