Drukuj
(2-Bromopropyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1-phenylpropane, (2-Bromopropyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B77401-25G B77401-5G
SIALB77401-25GEA 1870 PLN
SIALB77401-25G SIALB77401-5G
(2-Bromopropyl)benzene, Sigma-Aldrich®
(2-Bromopropyl)benzene
Formuła: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
MW: 199.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 107
Gęstość: 1.2908 g/cm³ (16 °C)
Numer MDL: MFCD00000149
Numer CAS: 2114-39-8
Numer WE (dawny EINECS): 218-315-9