Drukuj
Bromek 2-fenyloetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B65780-100G B65780-500G B65780-5G
SIALB65780-100GEA 263 PLN
SIALB65780-100G SIALB65780-500G SIALB65780-5G
Bromek 2-fenyloetylu, Sigma-Aldrich®
Bromek 2-fenyloetylu
Formuła: BrCH₂CH₂C₆H₅
MW: 185.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 221
Temp. topnienia: –56 °C
Gęstość: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 89
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000240
Numer CAS: 103-63-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-130-8