Drukuj
1,2-Dibromo(fenylo)etan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (1,2-Dibromoethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
178012-100G 178012-500G
SIAL178012-100GEA 415 PLN
SIAL178012-100G SIAL178012-500G
1,2-Dibromo(fenylo)etan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromo(fenylo)etan
Formuła: C₆H₅CHBrCH₂Br
Temp. Wrzenia: 139…141 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 75…76 °C
Gęstość: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000138
Numer CAS: 93-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-253-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee6d6874d48c69b9de8b135a68f7f21d6b917e29&vid=a8a0e5da50d9cc34aa33f083227810709ad05908&prid=web&clid=SAPDAM