Kwas 4-etylofenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24656.03
B24656.06
B24656.14
B24656.03EA
217
PLN
B24656.03
B24656.06
B24656.14
Kwas 4-etylofenyloboronowy ≥97%
Kwas 4-etylofenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 63139-21-9
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 3030638
Formuła:
C₈H₁₁BO₂ Temp. topnienia: 150…154 °C Gęstość: 1,125 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00859377 Numer CAS: 63139-21-9 |