Drukuj
Fenyloacetylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
117706-25ML 117706-100ML
SIAL117706-25MLEA 266 PLN
SIAL117706-25ML SIAL117706-100ML
Fenyloacetylen, Sigma-Aldrich®
Fenyloacetylen
Formuła: C₈H₆
Temp. Wrzenia: 144 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008570
Numer CAS: 536-74-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-645-1
Jednostka: 3295
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03892