Drukuj
Fenyloacetylen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07044.0025 8.07044.0100
8.07044.0025EA 199 PLN
8.07044.0025 8.07044.0100
Fenyloacetylen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Fenyloacetylen
Formuła: C₈H₆
Temp. Wrzenia: 144 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008570
Numer CAS: 536-74-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-645-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03892
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.46 g/l (25 °C)
Melting Point -44.8 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 142 - 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.547 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)