Fenyloacetylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12139.14
A12139.22
A12139.36
A12139.14EA
288
PLN
A12139.14
A12139.22
A12139.36
Fenyloacetylen ≥98%
Fenyloacetylen
Purity: 98+%
CAS No.: 536-74-3
Molecular Formula: C8H6
Formula Weight: 102.14
Flash Point: 27°(81°F)
Refractive Index: 1.5480
Melting Point: -45°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 605461
Merck Reference: 14,3861
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008570
Formuła:
C₈H₆ Temp. Wrzenia: 142…144 °C Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 0,930 Temp. Zapłonu: 27 °C (81 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008570 Numer CAS: 536-74-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-645-1 Jednostka: 3295 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,3861 |