Drukuj
Fenyloacetylen 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
152460250 152461000 152465000
ACRO152460250EA 239 PLN
ACRO152460250 ACRO152461000 ACRO152465000
Fenyloacetylen 98%, pure
Fenyloacetylen
Formuła: C₈H₆
Temp. Wrzenia: 142…144 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008570
Numer CAS: 536-74-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-645-1
Jednostka: 3295
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03892
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %