1-Fluoro-4-etynylobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26269.03
H26269.14
H26269.06
H26269.03EA
459
PLN
H26269.03
H26269.14
H26269.06
1-Fluoro-4-etynylobenzen ≥99%
1-Fluoro-4-etynylobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 766-98-3
Molecular Formula: C8H5F
Formula Weight: 120.12
Flash Point: 29°(85°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Characteristic
Melting Point: 27-28°
Boiling Point: 55-56°/40mm
Beilstein Reference: 1099285
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00168823
Formuła:
C₈H₅F Temp. Wrzenia: 55…56 °C (40 mmHg) Temp. topnienia: 27…28 °C Gęstość: 1,048 Temp. Zapłonu: 29 °C (85 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00168823 Numer CAS: 766-98-3 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,II |