Drukuj
1-Etynylo-2-fluorobenzen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
380990010 380992500
ACRO380990010EA 311 PLN
ACRO380990010 ACRO380992500
1-Etynylo-2-fluorobenzen 97%
1-Etynylo-2-fluorobenzen
Formuła: C₈H₅F
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00799540
Numer CAS: 766-49-4
Jednostka: 1993
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %