1-Bromo-4-etynylobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19082.03
L19082.MD
L19082.03EA
611
PLN
L19082.03
L19082.MD
1-Bromo-4-etynylobenzen ≥97%
1-Bromo-4-etynylobenzen
Purity: 97%
CAS No.: 766-96-1
Molecular Formula: C8H5Br
Formula Weight: 181.04
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 88-90°/16mm
Beilstein Reference: 1209726
MDL No.: MFCD00168822
Formuła:
C₈H₅Br Temp. Wrzenia: 88…90 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: 64…67 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00168822 Numer CAS: 766-96-1 |