Drukuj
trans-Stilben, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
M-Clarity™ quality level = MQ100
139939-100G 139939-25G
SIAL139939-100GEA 707 PLN
SIAL139939-100G SIAL139939-25G
trans-Stilben, Sigma-Aldrich®
trans-Stilben
Formuła: C₁₄H₁₂
MW: 180.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 121…124 °C
Gęstość: 0.9707 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064300
Numer CAS: 103-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-098-5
Klasyfikacja Merck : 12,08972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52acf17325a810eecda8f5a4d795a5b31a1f6434&vid=6d95185bf3c5a4ec46f2df78329eb0b669b2b255&prid=web&clid=SAPDAM