trans-Stilben ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
A10232.0E
A10232.22
A10232.36
A10232.0EEA
11690
PLN
A10232.0E
A10232.22
A10232.36
trans-Stilben ≥98%
trans-Stilben
Purity: 98%
CAS No.: 103-30-0
Molecular Formula: C14H12
Formula Weight: 180.25
Odour: Odourless
Melting Point: 122-125°
Boiling Point: 305-307°
Beilstein Reference: 1616740
Merck Reference: 14,8817
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00064300
Formuła:
C₁₄H₁₂ MW: 180.25 g/mol Temp. Wrzenia: 305…307 °C Temp. topnienia: 122…125 °C Gęstość: 1.14 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064300 Numer CAS: 103-30-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-098-5 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,08972 |