Drukuj
trans-Stilben 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
161041000 161045000
ACRO161041000EA 533 PLN
ACRO161041000 ACRO161045000
trans-Stilben 96%
trans-Stilben
Formuła: C₁₄H₁₂
MW: 180.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 305…307 °C (744 mmHg)
Temp. topnienia: 122…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064300
Numer CAS: 103-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-098-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,08972
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52acf17325a810eecda8f5a4d795a5b31a1f6434&vid=6d95185bf3c5a4ec46f2df78329eb0b669b2b255&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥95 %