cis-Stilben ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
cis-1,2-Diphenylethene, Isostilbene, cis-1,2-Diphenylethylene, (Z)-1,2-Diphenylethene
A11924.03
A11924.06
A11924.14
A11924.03EA
268
PLN
A11924.03
A11924.06
A11924.14
cis-Stilben ≥97%
cis-Stilben
Purity: 97%
CAS No.: 645-49-8
Molecular Formula: C14H12
Formula Weight: 180.25
Flash Point:
Formuła:
(C₆H₅)CHCH(C₆H₅) MW: 180.25 g/mol Temp. Wrzenia: 307 °C Temp. topnienia: 1…2 °C Gęstość: 1.04 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004788 Numer CAS: 645-49-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-445-7 Klasyfikacja Merck : 12,08972 |