Drukuj
Resveratrol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
R5010-100MG R5010-500MG
SIALR5010-100MGEA 1210 PLN
SIALR5010-100MG SIALR5010-500MG
Resveratrol, Sigma-Aldrich®
Resveratrol
Formuła: C₁₄H₁₂O₃
Temp. topnienia: 260 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00133799
Numer CAS: 501-36-0
Klasyfikacja Merck : 12,08326