Drukuj
trans-Chalkon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: trans-Benzylidenacetophenone, (E)-Chalcone, trans-Benzalacetophenone, (E)-1,3-Diphenylprop-2-en-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
136123-100G 136123-5G
SIAL136123-100GEA 299 PLN
SIAL136123-100G SIAL136123-5G
trans-Chalkon, Sigma-Aldrich®
trans-Chalkon
Formuła: C₁₅H₁₂O
MW: 208.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 347
Temp. topnienia: 55…57 °C
Numer MDL: MFCD00003082
Numer CAS: 614-47-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-383-8
Klasyfikacja Merck : 13,02028
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f708bafe7d3c2e194d3e9bf5f410a2c30afb756&vid=aa90a6b415f359c4551772765e81cbdff2cce599&prid=web&clid=SAPDAM