trans-Chalkon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
trans-Benzylidenacetophenone, (E)-Chalcone, trans-Benzalacetophenone, (E)-1,3-Diphenylprop-2-en-1-one
A14734.22
A14734.36
A14734.22EA
357
PLN
A14734.22
A14734.36
trans-Chalkon ≥97%
trans-Chalkon
Purity: 97%
CAS No.: 614-47-1
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 55-57°
Boiling Point: 208°/25mm
Merck Reference: 14,2037
MDL No.: MFCD00003082
Formuła:
C₁₅H₁₂O MW: 208.26 g/mol Temp. Wrzenia: 208 °C (25 mmHg) Temp. topnienia: 55…57 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003082 Numer CAS: 614-47-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-383-8 Klasyfikacja Merck : 13,02028 |