Drukuj
α-Metylostyren, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fenyloprop-1-en, Izopropenylobenzen
M-Clarity™ quality level = MQ200
M80903-5ML M80903-100ML M80903-1L M80903-2.5L
SIALM80903-5MLEA 140 PLN
SIALM80903-5ML SIALM80903-100ML SIALM80903-1L SIALM80903-2.5L
α-Metylostyren, Sigma-Aldrich®
α-Metylostyren
Formuła: C₉H₁₀
Temp. Wrzenia: 165,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008859
Numer CAS: 98-83-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-705-0
Jednostka: 2303
ADR: 3,III