2-Allilofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1745-81-9
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5450
Odour: Phenol-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 742121
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002250
Formuła:
C₉H₁₀O Temp. Wrzenia: 220…222 °C Temp. topnienia: –6 °C Gęstość: 1,024 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002250 Numer CAS: 1745-81-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-119-0 Jednostka: 2922 ADR: 8,III |