4-Allilo-2,6-dimetoksyfenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21981.03
B21981.06
B21981.14
B21981.03EA
374
PLN
B21981.03
B21981.06
B21981.14
4-Allilo-2,6-dimetoksyfenol ≥98%
4-Allilo-2,6-dimetoksyfenol
Purity: 98%
CAS No.: 6627-88-9
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194.23 g/mol Temp. Wrzenia: 168…169 °C (11 mmHg) Gęstość: 1.092 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008655 Numer CAS: 6627-88-9 Numer WE (dawny EINECS): 229-600-2 |