Drukuj
eugenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246719-10KG-K W246719-1KG-K W246719-5KG-K
SIALW246719-10KG-KEA 4210 PLN
SIALW246719-10KG-K SIALW246719-1KG-K SIALW246719-5KG-K
eugenol, Sigma-Aldrich®
eugenol
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼–10 °C
Gęstość: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008654
Numer CAS: 97-53-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-589-1
Klasyfikacja Merck : 13,03931