eugenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246700-1KG-K
W246700-5KG-K
SIALW246700-1KG-KEA
480
PLN
SIALW246700-1KG-K
SIALW246700-5KG-K
eugenol, Sigma-Aldrich®
eugenol
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼–10 °C Gęstość: 1,0652 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008654 Numer CAS: 97-53-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-589-1 Klasyfikacja Merck : 13,03931 |