Drukuj
eugenol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18455.0100 8.18455.0500
8.18455.0100EA 216 PLN
8.18455.0100 8.18455.0500
eugenol do syntezy, Sigma-Aldrich®
eugenol
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼–10 °C
Gęstość: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008654
Numer CAS: 97-53-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-589-1
Klasyfikacja Merck : 13,03931
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2.46 g/l (25 °C)
Melting Point -9.2 °C
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 252 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5405 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)