eugenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 97-53-0
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Pungent
Melting Point: -10°
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 1366759
Merck Reference: 14,3898
MDL No.: MFCD00008654
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 252…253 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 1,068 Temp. Zapłonu: 127 °C (260 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008654 Numer CAS: 97-53-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-589-1 Klasyfikacja Merck : 14,3898 |