Drukuj
eugenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
119110050 119111000 119115000 119110025
ACRO119110050EA 213 PLN
ACRO119110050 ACRO119111000 ACRO119115000 ACRO119110025
eugenol 99%
eugenol
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 254 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 12…10 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008654
Numer CAS: 97-53-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-589-1
Klasyfikacja Merck : 13,03931
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 1.064 to 1.070