Drukuj
Kwas 4-winylobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
254738-1G 254738-5G
SIAL254738-1GEA 364 PLN
SIAL254738-1G SIAL254738-5G
Kwas 4-winylobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-winylobenzoesowy
Formuła: C₉H₈O₂
Temp. Wrzenia: 282 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 115 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002569
Numer CAS: 1075-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-053-4