Drukuj
Kwas benzosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
12635-1KG-F 12635-100G-F 12635-25G-F 12635-500G-F
SIAL12635-1KG-FEA 0 PLN
SIAL12635-1KG-F SIAL12635-100G-F SIAL12635-25G-F SIAL12635-500G-F
Kwas benzosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Kwas benzosulfonowy
Formuła: C₆H₆O₃S
Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³ (47 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011689
Numer CAS: 98-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-638-7
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01070