Drukuj
Kwas benzosulfonowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000 8.00468.9050 8.00468.9025 8.00468.1001
8.00468.0005EA 114 PLN
8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000 8.00468.9050 8.00468.9025 8.00468.1001
Kwas benzosulfonowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Kwas benzosulfonowy
Formuła: C₆H₆O₃S
Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³ (47 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011689
Numer CAS: 98-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-638-7
Jednostka: 2585
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01070
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 930 g/l (25 °C)
Melting Point 43 °C
Molar Mass 158.17 g/mol
Boiling Point 171 °C (0.13 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.32 g/cm3 (47 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material