Benzenosulfonohydrazyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Benzenesulphonic acid hydrazide, Benzenesulphonyl hydrazide
B23971.14
B23971.22
B23971.36
B23971.14EA
363
PLN
B23971.14
B23971.22
B23971.36
Benzenosulfonohydrazyd ≥98%
Benzenosulfonohydrazyd
Purity: 98%
CAS No.: 80-17-1
Molecular Formula: C6H8N2O2S
Formula Weight: 172.21
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 640079
Merck Reference: 14,7598
UN No.: 3226
MDL No.: MFCD00007583
Formuła:
C₆H₈N₂O₂S MW: 172.21 g/mol Temp. topnienia: 101…105 °C Gęstość: 1.369 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007583 Numer CAS: 80-17-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-255-2 Jednostka: 3226 ADR: 4.1 II Klasyfikacja Merck : 12,07757 |