1,3-Benzenedisulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Benzene-1,3-di(sulphonyl chloride), Benzene-1,3-disulphonyl chloride
B24044.06
B24044.14
B24044.22
B24044.06EA
550
PLN
B24044.06
B24044.14
B24044.22
1,3-Benzenedisulphonyl chloride ≥98%
1,3-Benzenedisulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 585-47-7
Molecular Formula: C6H4Cl2O4S2
Formula Weight: 275.13
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 1118508
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00041879
Formuła:
C₆H₄Cl₂O₄S₂ MW: 275.13 g/mol Temp. Wrzenia: 145 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 58…60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041879 Numer CAS: 585-47-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-556-0 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |