Drukuj
chlorek benzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
108138-100G 108138-1KG 108138-500G 108138-5G
SIAL108138-100GEA 191 PLN
SIAL108138-100G SIAL108138-1KG SIAL108138-500G SIAL108138-5G
chlorek benzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
chlorek benzenosulfonylu
Formuła: C₆H₅ClO₂S
Temp. Wrzenia: 251 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007426
Numer CAS: 98-09-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-636-6
Jednostka: 2225
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01072