Drukuj
chlorek benzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzene sulphochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
108111-1KG 108111-25G
SIAL108111-1KGEA 442 PLN
SIAL108111-1KG SIAL108111-25G
chlorek benzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
chlorek benzenosulfonylu
Formuła: C₆H₅ClO₂S
MW: 176.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 251
Temp. topnienia: 15
Gęstość: 1.3842 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 119
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007426
Numer CAS: 98-09-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-636-6
Jednostka: 2225
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01072