Drukuj
chlorek benzenosulfonylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00470.0100 8.00470.0500 8.00470.2500
8.00470.0100EA 135 PLN
8.00470.0100 8.00470.0500 8.00470.2500
chlorek benzenosulfonylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
chlorek benzenosulfonylu
Formuła: C₆H₅ClO₂S
Temp. Wrzenia: 251 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007426
Numer CAS: 98-09-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-636-6
Jednostka: 2225
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01072
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 176.62 g/mol
Boiling Point 252 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 6 hPa (20 °C)
Flash Point 123 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material