chlorek benzenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 98-09-9
Molecular Formula: C6H5ClO2S
Formula Weight: 176.62
Flash Point: 132°(270°F)
Refractive Index: 1.5525
Odour: Irritating
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 606926
Merck Reference: 14,1072
UN No.: 2225
MDL No.: MFCD00007426
Formuła:
C₆H₅ClO₂S Temp. Wrzenia: 252 °C Temp. topnienia: 14…15 °C Gęstość: 1,377 Temp. Zapłonu: 132 °C (270 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007426 Numer CAS: 98-09-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-636-6 Jednostka: 2225 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,1072 |